missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ TRIM8 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15524932
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15524932 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15524932

Marca: Invitrogen™ PA541641

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Peptide sequence: RGCIGEAWAK DSGLVRCPEC NQAYNQKPGL EKNLKLTNIV EKFNALHVEK Sequence homology: Cow: 100%; Dog: 100%; Horse: 93%; Human: 100%; Mouse: 100%; Pig: 100%; Rabbit: 100%; Rat: 100%; Zebrafish: 79%.

The protein encoded by this gene is a member of the tripartite motif (TRIM) family. The TRIM motif includes three zinc-binding domains, a RING, a B-box type 1 and a B-box type 2, and a coiled-coil region. This protein localizes to nuclear bodies. Its structure is similar to some tumor suppressor proteins and its gene maps to a locus thought to contain tumor suppressor genes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TRIM8
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
génica TRIM8
N.º de referencia del gen Q9BZR9
Alias de gen AA408830; BB006755; E3 ubiquitin-protein ligase TRIM8; GERP; glioblastoma expressed ring finger protein; glioblastoma-expressed RING finger protein; Probable E3 ubiquitin-protein ligase TRIM8; ring finger protein 27; RING-type E3 ubiquitin transferase TRIM8; Rnf27; TRIM8; tripartite motif containing 8; tripartite motif protein 8; tripartite motif protein TRIM8; tripartite motif-containing 8; tripartite motif-containing protein 8; tripartite motif-containing protein 8; probable E3 ubiquitin-protein ligase TRIM8
Símbolos de los genes TRIM8
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide directed towards the N-terminal of human TRIM8 (aa 36-85).
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 81603
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.