missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TRIM8, Mouse anti-Human, Polyclonal Antibody, Abnova™

Código de producto. 16124289
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μL
Tamaño de la unidad:
50 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16124289 50 μL 50 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16124289

Marca: Abnova H00081603B01.50uL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Polyclonal Antibody

Sequence: MAENWKNCFEEELICPICLHVFVEPVQLPCKHNFCRGCIGEAWAKDSGLVRCPECNQAYNQKPGLEKNLKLTNIVEKFNALHVEKPPAALHCVFCRRGPPLPAQKVCLRCEAPCCQSHVQTHLQQPSTARGHLLVEADDVRAWSCPQHNAYRLYHCEAEQVAVCQYCCYYSGAHQGHSVCDVEIRRNEIRKMLMKQQDRLEEREQDIEDQLYKLESDKRLVEEKVNQLKEEVRLQYEKLHQLLDEDLRQTVEVLDKAQAKFCSENAAQALHLGERMQEAKKLLGSLQLLFDKTEDVSFMKNTKSVKILMDRTQTCTSSSLSPTKIGHLNSKLFLNEVAKKEKQLRKMLEGPFSTPVPFLQSVPLYPCGVSSSGAEKRKHSTAFPEASFLETSSGPVGGQYGAAGTASGEGQSGQPLGPCSSTQHLVALPGGAQPVHSSPVFPPSQYPNGSAAQQPMLPQYGGRKILVCSVDNCYCSSVANHGGHQPYPRSGHFPWTVPSQEYSHPLPPTPSVPQSLPSLAVRDWLDASQQPGHQDFYRVYGQPSTKHYVTS

Especificaciones

Antígeno TRIM8
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Formulación No additive
génica tripartite motif-containing 8
N.º de referencia del gen BC021925.1
Alias de gen GERP/RNF27
Símbolos de los genes TRIM8
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno TRIM8 (AAH21925.1, 1 a.a. ∼ 551 a.a) full-length human protein.
Cantidad 50 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 81603
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Tipo de producto Antibody
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.