Learn More
TRIM7 Rabbit anti-Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | TRIM7 |
|---|---|
| Concentración | 0.35 mg/mL |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16884795
|
Proteintech
26285-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16874795
|
Proteintech
26285-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
The protein encoded by this gene is a member of the tripartite motif (TRIM) family. The TRIM motif includes three zinc-binding domains, a RING, a B-box type 1, a B-box type 2, and a coiled-coil region. The protein localizes to both the nucleus and the cytoplasm, and may represent a participant in the initiation of glycogen synthesis. Multiple transcript variants have been found for this gene, and some of them encode the same isoform.Especificaciones
| TRIM7 | |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Mouse | |
| Q923T7 | |
| 94089 | |
| TRIM7 Fusion Protein Ag23453 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| Trim7 |
| 0.35 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| Glycogenin interacting protein, GNIP, RING finger protein 90, RNF90, TRIM7, tripartite motif containing 7 | |
| Trim7 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |