missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ TRIM65 Polyclonal Antibody

Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Invitrogen™ PA548285
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
TRIM65 Polyclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, IHC (P), Flow
TRIM65 is a protein coding gene and gene ontology (GO) includes cytosol, nucleoplasm, nucleus, positive regulation of autophagy.
Especificaciones
| TRIM65 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| TRIM65 | |
| 4732463G12Rik; TRIM65; tripartite motif containing 65; tripartite motif-containing protein 65 | |
| Rabbit | |
| Antigen affinity chromatography, Protein A | |
| RUO | |
| 201292 | |
| Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. | |
| Liquid |
| Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry | |
| 2 mg/mL | |
| PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.4 | |
| Q6PJ69 | |
| TRIM65 | |
| KLH conjugated synthetic peptide between 327-355 amino acids from the Central region of human TRIM65. | |
| 400 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido