missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ TRIM64C Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 30019370
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30019370 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30019370 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA5148361

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

TRIM64C Polyclonal Antibody for IHC (P)

TRIM64C (Tripartite Motif Containing 64C), located on human chromosome 11p11.12, belongs to the TRIM/RBCC family. Structurally, the encoded TRIM64C protein is reported to be 51540 Da in mass. The TRIM64C gene is conserved in chimpanzee, Rhesus monkey, dog, and cow. 1 organism have orthologs with human gene TRIM64C. An important paralog of this gene is TRIM64B.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TRIM64C
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 100 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.03% ProClin 300; pH 7
génica TRIM64C
N.º de referencia del gen A6NLI5
Símbolos de los genes TRIM64C
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno E. coli-derived Human TRIM64C fragment.
Método de purificación Antigen affinity chromatography, Protein A
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 646754
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.