Descripción
The TRIM37 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human TRIM37. This antibody recognizes human, mouse antigen. The TRIM37 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, IF/ICC, IP, ELISA analysis.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | TRIM37 |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, ELISA |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 650 μg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Símbolos de los genes | KIAA0898; MUL; POB1; TEF3 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Recombinant Protein |
| Método de purificación | Antigen affinity purification |
| Cantidad | 150 μL |
| Mostrar más |