missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Trim33 Mouse anti-Human, Clone: OTI9D4, lyophilized, TrueMAB™

Código de producto. 17630371
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17630371 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17630371 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor CF500119

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Reconstitute with PBS (pH 7.3) and recommend to perform another round of desalting process using Product No. 7KMWCO

TIF1 gamma is a member of the Transcriptional Intermediary Factor 1 family, which serve as coactivators and corepressors. Its structure is similar to TIF1 alpha and TIF1 beta, exhibiting multiple domains (RING finger, coiled coil, B boxes, PHD/TTC, and bromodomain). TIF1 gamma functions in cell differentiation and development, playing a role in differentiation of hematopoietic cells.

Especificaciones

Antígeno Trim33
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI9D4
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 8% trehalose and no preservative; pH 7.3
génica TRIM33
N.º de referencia del gen Q9UPN9
Alias de gen ECTO, PTC7, RFG7, TF1G, TIF1G, TIF1GAMMA, TIFGAMMA
Símbolos de los genes TRIM33
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombit protein fragment corresponding to amino acids 887-1046 of human Trim33 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51592
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Lyophilized
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.