missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TRIM32 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | TRIM32 |
|---|---|
| Concentración | 0.3 mg/mL |
| Aplicaciones | Immunofluorescence, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16846643
|
Proteintech
10326-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16836643
|
Proteintech
10326-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
TRIM32 is a member of the tripartite motif (TRIM) family. The TRIM motif includes three zinc-binding domains, a RING, a B-box type 1 and a B-box type 2, and a coiled-coil region. TRIM32 localizes to cytoplasmic bodies. The protein has also been localized to the nucleus, where it interacts with the activation domain of the HIV-1 Tat protein. The Tat protein activates transcription of HIV-1 genes.Especificaciones
| TRIM32 | |
| Immunofluorescence, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Mouse, Rat, Human | |
| Q13049, Q8CH72 | |
| 22954, 313264, 69807 | |
| TRIM32 Fusion Protein Ag0401 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| TRIM32 |
| 0.3 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| 72 kDa Tat interacting protein, BBS11, HT2A, LGMD2H, TATIP, TRIM32, tripartite motif containing 32, Zinc finger protein HT2A | |
| Trim32 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto