missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ TRIM31 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 16667274
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16667274 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16667274

Marca: Invitrogen™ PA5100793

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Antibody detects endogenous levels of total TRI31.

TRIM31 encodes for a member of the tripartite motif (TRIM) family. The TRIM motif includes three zinc-binding domains, a RING, a B-box type 1 and a B-box type 2, and a coiled-coil region. The protein localizes to both the cytoplasm and the nucleus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TRIM31
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica TRIM31
N.º de referencia del gen Q9BZY9
Alias de gen BC026666; C6orf13; E3 ubiquitin-protein ligase TRIM31; HCG1; HCGI; RING-type E3 ubiquitin transferase TRIM31; RNF; Trim31; tripartite motif containing 31; tripartite motif protein 31; tripartite motif-containing 31; tripartite motif-containing protein 31
Símbolos de los genes TRIM31
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human TRIM31(Accession Q9BZY9), corresponding to amino acid residues K318-G368.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 11074
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.