missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TRIM27 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech

Código de producto. 30233348 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
150 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
30233348 20 μL 20 microlitros
30235158 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30233348

Marca: Proteintech 287511AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

The TRIM27 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human TRIM27. This antibody recognizes human, mouse antigen. The TRIM27 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, ELISA analysis.

Specifikationer

Antígeno TRIM27
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA
Clasificación Polyclonal
Concentración 630 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Símbolos de los genes RFP; RNF76
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Protein
Método de purificación Antigen affinity purification
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5987
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 58 kDa
Tipo de producto Polyclonal Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.