missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ TRIM21 Monoclonal Antibody (K52008_2C10), Invitrogen™

Código de producto. 30197197
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μL
200 μL
Tamaño de la unidad:
200 microgramos
50 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30197197 200 μL 200 microgramos
30199344 50 μL 50 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30197197 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA556362

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Sequence of this protein is as follows: QEAREGTQGE RCAVHGERLH LFCEKDGKAL CWVCAQSRKH RDHAMVPLEE AAQEYQEKLQ VALGELRRKQ ELAEKLEVEI AIKRADWKKT VETQKSRIHA EFVQQKNFLV EEEQRQLQEL EKDEREQLRI LGEKEAKLAQ QSQALQELIS ELDRRCHSSA LELLQEVIIV LERSESWNLK

This gene encodes a member of the tripartite motif (TRIM) family. The TRIM motif includes three zinc-binding domains, a RING, a B-box type 1 and a B-box type 2, and a coiled-coil region. The encoded protein is part of the RoSSA ribonucleoprotein, which includes a single polypeptide and one of four small RNA molecules. The RoSSA particle localizes to both the cytoplasm and the nucleus. RoSSA interacts with autoantigens in patients with Sjogren syndrome and systemic lupus erythematosus. Alternatively spliced transcript variants for this gene have been described but the full-length nature of only one has been determined.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TRIM21
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon K52008_2C10
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol, 0.5% BSA and 0.09% sodium azide
génica TRIM21
N.º de referencia del gen P19474
Alias de gen 52 kDa ribonucleoprotein autoantigen Ro/SS-A; 52 kDa Ro protein; 52kD Ro/SSA autoantigen; E3 ubiquitin-protein ligase TRIM21; RING finger protein 81; RING-type E3 ubiquitin transferase TRIM21; RNF81; Ro(SS-A); Ro/SSA; RO52; Sicca syndrome antigen A; sjoegren syndrome type A antigen; Sjogren syndrome antigen A1; Sjogren syndrome antigen A1 (52kDa, ribonucleoprotein autoantigen SS-A/Ro); SSA; SS-A; Ssa1; TRIM21; tripartite motif containing 21; tripartite motif protein 21; tripartite motif-containing 21; tripartite motif-containing protein 21
Símbolos de los genes TRIM21
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human TRIM21 (immunogen range is 81-260).
Método de purificación Protein A
Cantidad 200 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6737
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.