missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Trilostane, MedChemExpress

Código de producto. 16406028
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16406028 10 mg 10 miligramos
16426436 100 mg 100 miligramos
16422167 50 mg 50 miligramos
16401126 200 mg 200 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16406028

Marca: Medchem Express HY14281

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Trilostane(Win 24540; Modrastane) is an inhibitor of 3 β-hydroxysteroid dehydrogenase used in the treatment of Cushing's syndrome.

Trilostane(Win 24540

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Trilostane
Forma física Solid
CAS 13647-35-3
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H27NO3
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo Win 24540
Información de solubilidad DMSO : ≥ 56 mg/mL (169.99 mM)
SMILES OC1=C(C#N)C[C@@]2(C)[C@@]3(CC[C@]4([H])[C@]2([H])CC[C@@]5(C)[C@@]4([H])CC[C@@H]5O)[C@@H]1O3
Peso molecular (g/mol) 329.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 329.43
Porcentaje de pureza 99.01%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.