Learn More
Trilaciclib hydrochloride, MedChemExpress
Descrizione
Trilaciclib hydrochloride (G1T28 hydrochloride) is a CDK4/6 inhibitor with IC50s of 1 nM and 4 nM for CDK4 and CDK6, respectively.
Specifica
Specifica
| Nombre del producto químico o material | Trilaciclib hydrochloride |
| CAS | 1977495-97-8 |
| Color | Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C24H32Cl2N8O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | G1T28 hydrochloride |
| Información de solubilidad | H2O : 25.64 mg/mL (49.36 mM; ultrasonic and adjust pH to 2 with HCl) ∣DMSO : 1.1 mg/mL (2.12 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C1C2=CC3=CN=C(NC4=CC=C(N5CCN(C)CC5)C=N4)N=C3N2C6(CCCCC6)CN1.[H]Cl.[H]Cl |
| Peso molecular (g/mol) | 519.47 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?