missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Trilaciclib hydrochloride, MedChemExpress

Código de producto. 16489906
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16489906 50 mg 50 miligramos
16494616 100 mg 100 miligramos
16466107 5 mg 5 miligramos
16403388 10 mg 10 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16489906

Marca: Medchem Express HY101467A

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Trilaciclib hydrochloride (G1T28 hydrochloride) is a CDK4/6 inhibitor with IC50s of 1 nM and 4 nM for CDK4 and CDK6, respectively.

Trilaciclib hydrochloride (G1T28 hydrochloride) is a CDK4/6 inhibitor with IC50s of 1 nM and 4 nM for CDK4 and CDK6, respectively.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Trilaciclib hydrochloride
CAS 1977495-97-8
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H32Cl2N8O
Cantidad 50 mg
Sinónimo G1T28 hydrochloride
Información de solubilidad H2O : 25.64 mg/mL (49.36 mM; ultrasonic and adjust pH to 2 with HCl) ∣DMSO : 1.1 mg/mL (2.12 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C2=CC3=CN=C(NC4=CC=C(N5CCN(C)CC5)C=N4)N=C3N2C6(CCCCC6)CN1.[H]Cl.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 519.47
Formula Weight (peso de la fórmula) 519.47
Porcentaje de pureza 98.2%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.