Learn More
(Triisopropilsilil)acetileno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-2689339 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Código de producto. 10571702
Marca: Thermo Scientific Acros 368740050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 89343-06-6 | C11H22Si | 182.38 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 89343-06-6
Fórmula molecular C11H22Si
Peso molecular (g/mol) 182.38
Número MDL MFCD00075452
Clave InChI KZGWPHUWNWRTEP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triisopropylsilyl acetylene, ethynyltriisopropylsilane, triisopropylsilylacetylene, ethynyltris propan-2-yl silane, ethynyl-tri propan-2-yl silane, silane, ethynyltris 1-methylethyl, triisopropylsilylacetylen, acmc-209qzk, ethynyltriisopropyl-silane
PubChem CID 2734682
Nombre IUPAC etinil-tri(propan-2-il)silano
SMILES CC(C)[Si](C#C)(C(C)C)C(C)C
Specifications
Nombre del producto químico o material (Triisopropylsilyl)acetylene
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 0.8130g/mL
Punto de ebullición 50°C to 52°C (6.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 56°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal [(CH3)2CH]3SiC∽CH
Índice de refracción 1.4515 to 1.4535
Cantidad 5 g
Gravedad específica 0.813
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.38
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • (Triisopropylsilyl)acetylene
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.