Learn More
Ácido trifluoroacético, grado de reactivo, 99 %, Honeywell™
Código de producto. 15638200 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 Ampule
100 ml
10AMP.
1L
2 L
25mL
5 mL
500mL.
Ampollas de 5 × 10
Tamaño de la unidad:
1 ampolla
1 litro
10 ampollas
100 ml
2 litros
25 ml
5 ml
500 ml
paquete de 5
15638200 Ampollas de 5 × 10 paquete de 5
15698490 5 mL 5 ml
15688490 25mL 25 ml
15668190 100 ml 100 ml
15628200 500mL. 500 ml
15608200 1L 1 litro
15618200 2 L 2 litros
15698190 1 Ampule 1 ampolla
15678190 10AMP. 10 ampollas
9 options
Código de producto. 15638200
Marca: Honeywell Research Chemicals T65085X10AMP
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Uso con reactivos, 99%
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 76-05-1
Fórmula molecular C2HF3O2
Peso molecular (g/mol) 114.02
Número MDL MFCD00004169
Clave InChI DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trifluoroacetic acid, perfluoroacetic acid, trifluoroethanoic acid, trifluoroacetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctova
PubChem CID 6422
ChEBI CHEBI:45892
Nombre IUPAC ácido trifluoroacético
SMILES OC(=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trifluoroacetic acid
Fórmula lineal CF3COOH
Número UN UN2699
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.02
Porcentaje de pureza 99%
Densidad 1,489 g/ml a 20 °C
Cantidad Ampollas de 5 × 10
Temperatura de inflamación >100 °C (>212 °F)
Densidad del vapor 3,9 (frente a aire)
Presión de vapor 97,5 mmHg (20 °C)
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Trifluoroacetic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.