Learn More
Ácido trifluoroacético, grado LC/MS Optima™, Fisher Chemical™
Código de producto. p-3803256 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0,5 ml
1mL.
2mL.
10 ml
50 ml
Envase:
Ampolla
Ampollas
Vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
0.50 ML
1 ml
10 ml
2 ml
50 ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10155347 0,5 ml Ampolla 0.50 ML
10266617 1mL. Ampolla 1 ml
10378747 2mL. Ampolla 2 ml
10125637 10 ml Ampollas 10 ml
10723857 50 ml Vidrio ámbar 50 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10155347 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor A11605AMP
Solicitar formato a granel o personalizado
Ácido trifluoroacético, >-99,5 %, C2HF3O2, número de CAS-76-05-1, ácido trifluoroetanoico, ácido trifluoroacético, cf3cooh, ácido acético, trifluoro, ácido trifluoroacético, ácido perfluoroacético, kyselina trifluoroctova, ácido trifluoroacético, ácido trifluoroacético, ácido trifluoroacético, 50 ml
Ácido trifluoroacético, >-99,5 %, C2HF3O2, número de CAS-76-05-1, ácido trifluoroetanoico, ácido trifluoroacético, cf3cooh, ácido acético, trifluoro, ácido trifluoroacético, ácido perfluoroacético, kyselina trifluoroctova, ácido trifluoroacético, ácido trifluoroacético, ácido trifluoroacético, 50 ml
  • Aditivo de fase móvil de alta pureza ideal para aplicaciones de LC/MS y UHPLC-UV
  • Se evaluó la presencia de impurezas metálicas en concentraciones de ppb para la formación mínima de aductos masivos de metal
  • Se ha tamizado para contaminantes que absorben UV para reducir las interferencias y para una mayor fluidez en las líneas de base
  • TFA es un aditivo de fase móvil común que puede funcionar como un reactivo de par de iones
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 76-05-1
Fórmula molecular C2HF3O2
Peso molecular (g/mol) 114.02
Número MDL MFCD00004169
Clave InChI DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trifluoroacetic acid, perfluoroacetic acid, trifluoroethanoic acid, trifluoroacetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctova
PubChem CID 6422
ChEBI CHEBI:45892
Nombre IUPAC ácido trifluoroacético
SMILES OC(=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Absorbancia 0,003 UA máx. a 254 nm, 0,03 UA máx. a 300 nm, 0,06 UA máx. a 230 nm, 0,06 UA máx. a 275 nm, 0,18 UA máx. a 220 nm, 0,55 UA máx. a 210 nm
Nombre del producto químico o material Trifluoroacetic Acid
pH 0,45
Punto de fusión de -15 °C
Punto de ebullición de 72 °C
Color Incolora
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99.5 %
Fórmula lineal CF3COOH
Índice Merck 15, 9847
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.02
Porcentaje de pureza ≥99.5%
Grado OPTIMA™ LC-MS
Densidad 1,535g/cm³
Cantidad 0,5 ml
Envase Ampolla
Forma física Líquido
Residuos después de la evaporación 1 ppm máx.
Densidad del vapor 3,9
Presión de vapor 107 mbar 25
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • TRIFLUOROACETIC ACID
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.