Learn More
Trifluoroacetic Acid, For protein sequencing, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15632970 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
50 g
100 g
500g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
50 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15632970 25 g 25 g
15652970 50 g 50 g
15622970 100 g 100 g
15642970 500g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15632970 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 29953725G
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Purified by redistillation, for protein sequencing,≥99%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 76-05-1
Fórmula molecular C2HF3O2
Peso molecular (g/mol) 114.02
Número MDL MFCD00004169
Clave InChI DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trifluoroacetic acid, perfluoroacetic acid, trifluoroethanoic acid, trifluoroacetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctova
PubChem CID 6422
ChEBI CHEBI:45892
Nombre IUPAC ácido trifluoroacético
SMILES OC(=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trifluoroacetic Acid
Fórmula lineal CF3COOH
Número UN 2699
Beilstein 742035
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.02g/mol
Porcentaje de pureza ≥99%
Densidad 1,489 g/ml a 20 °C
Cantidad 25 g
Temperatura de inflamación >100 °C (>212 °F)
Densidad del vapor 3,9 (frente a aire)
Presión de vapor 97,5 mmHg (20 °C)