Learn More
Ácido trifluoroacético d, para RMN, 99 % del átomo D, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3734310 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5mL.
10 ml
25mL.
100 ml
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 ML
100 ML
25 ML
5 ML
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10347870 5mL. Frasco de vidrio 5 ML
10285590 10 ml Frasco de vidrio 10 ML
10184270 25mL. Frasco de vidrio 25 ML
10311384 100 ml Frasco de vidrio 100 ML
4 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10347870
Marca: Thermo Scientific Acros 166400050
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
CAS: 599-00-8 | C2HF3O2 | 115.029 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para RMN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 599-00-8
Fórmula molecular C2HF3O2
Peso molecular (g/mol) 115.029
Número MDL MFCD00044563
Clave InChI DTQVDTLACAAQTR-DYCDLGHISA-N
PubChem CID 71502
Nombre IUPAC deuterio 2,2,2-trifluoroacetato
SMILES C(=O)(C(F)(F)F)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trifluoroacetic acid-d
Forma física Líquido
Color Incolora
Nombre de nota 99 atom%D
Densidad 1.5000g/mL
Deuterio (D) 98,5% mín
Envase Frasco de vidrio
Agua 0,1% máx. (culombimétrico)
Cantidad 5mL.
Punto de fusión -15.0°C
Punto de ebullición 75.0°C
Fórmula lineal CF3CO2D
Sinónimo trifluoroacetic acid-d, deuterotrifluoroacetic acid, acetic acid-d, trifluoro, acetic acid-d,2,2,2-trifluoro, acetic acid-d, 2,2,2-trifluoro, trifluoroacetic acid-d tfa-d, trifluoroacetic acid-d, 99.5 atom % d, tfa-d, cf3cood, trifluoroacetic 2h acid
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.03
Grado NMR
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Trifluoroacetic acid-d
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.