Learn More
Ácido trifluoroacético, CHROMASOLV™, para HPLC, ≥ 99 %, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15662990 Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 l
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. 15662990
Marca: Honeywell-Chromasolv 3020311L
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CHROMASOLV™ para HPLC, ≥ 99 %
  • Para HPLC y síntesis orgánica
  • Disolventes multiusos de alta pureza
  • Alta uniformidad entre lotes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Absorbancia máx 0,10 a 270 nm, máx. 0,9 a 260 nm, máx 0,025 a 320 nm, máx. 0,03 a 300 nm, máx 0,04 a 290 nm, Máx 0,05 280 nm
Nombre del producto químico o material Trifluoroacetic acid
Nombre de nota CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99.0%
CAS 76-05-1
Punto de fusión -15,4 °C (documentación)
Punto de ebullición de 72 °C
% máx. CAS 100.0000%
Fórmula molecular C2HF3O2
Fórmula lineal CF3COOH
Número MDL MFCD00004169
Número UN UN2699
Beilstein 742035
Sinónimo trifluoroacetic acid, perfluoroacetic acid, trifluoroethanoic acid, trifluoroacetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctova
Clave InChI DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)C(F)(F)F
Nombre IUPAC ácido trifluoroacético
Peso molecular (g/mol) 114.02
PubChem CID 6422
ChEBI CHEBI:45892
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.02
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado HPLC
Densidad 1,489 g/ml a 20 °C (doc.)
Cantidad 1 l
Temperatura de inflamación de 100 °C
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Trifluoroacetic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: trifluoroacetic acid