Learn More
Ácido trifluoroacético, BAKER ANALYZED HPLC, J.T.Baker™
Código de producto. 10748191 Tienda J.T.Baker Productos
Encompass
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 x 1 mL
Envase:
Vidrio
Tamaño de la unidad:
10 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10748191 10 x 1 mL Vidrio 10 ml
1 options
Código de producto. 10748191
Marca: JT Baker 9470.0010
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Obtenga resultados de separación y rendimiento rápidos y reproducibles. Ácido trifluoroacético, BAKER ANALYZED HPLC, J.T.Baker™ es un reactivo/disolvente HPLC probado en función y optimizado para aplicaciones que maximiza el rendimiento y la facilidad de uso sin sacrificar la eficacia ni la reproducibilidad.
Los reactivos BAKER ANALYZED HPLC son disolventes de alta pureza, sales de tampón y modificadores de fase móvil que se emplean en separaciones analíticas y preparativas. Están optimizados para aplicaciones de investigación y control de calidad, incluidas la cromatografía líquida de alta resolución, la cromatografía de permeación en gel y el análisis espectrofotométrico UV.
  • La recalibración o los ajustes debidos a los cambios de lote se minimizan para obtener un rendimiento óptimo de instrumentos sensibles
  • Bajo fondos libres de picos externos
  • Absorbancia UV baja en rangos críticos: asegurada mediante pruebas de absorbancia UV en una variedad de puntos y pruebas de elución en gradiente
  • Pruebas de fluorescencia para detectar trazas de impurezas que podrían causar interferencias
  • Función probada para: ensayo, agua, residuos mínimos después de la evaporación y absorbancia UV y fluorescencia en rangos críticos
  • Consistencia de lote a lote, con un certificado de análisis real en la etiqueta
  • Opciones de envasado innovadoras para garantizar la calidad del disolvente en el lugar de uso
Especificaciones
Absorbancia Max. 0.15 at 230nm, Max. 0.01 at 254nm
Nombre del producto químico o material Trifluoroacetic acid
CAS 76-05-1
Punto de fusión -15°C
Punto de ebullición 73°C
Color Incolora
Notas de grado de pureza Gradient tested for HPLC Peptide and Protein Analysis.
Fórmula molecular C2HF3O2
Fórmula lineal F3CCOOH
Número MDL MFCD00004169
Sinónimo trifluoroacetic acid, perfluoroacetic acid, trifluoroethanoic acid, trifluoroacetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctova
Información de solubilidad Fully miscible in water.
Clave InChI DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)C(F)(F)F
Nombre IUPAC ácido 2,2,2-trifluoroacético
Peso molecular (g/mol) 114.02
PubChem CID 6422
ChEBI CHEBI:45892
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.03g/mol
Porcentaje de pureza 99.5% (min.)
Grado BAKER ANALYZED™ HPLC
Densidad 1.535g/cm3 at 20°C
Cantidad 10 x 1 mL
Temperatura de inflamación N/A
Olor Pungent
Envase Vidrio
Forma física Líquido
Residuos después de la evaporación Max. 10 ppm
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • ácido trifluoroacético
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.