Learn More
Ácido trifluoroacético, 99,5 %, para bioquímica, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-29601 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 ml
100 ml
250mL.
1 l
2,5 l
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
100 ML
2.50 LT
25 ML
250 ML
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10398960 25 ml Frasco de vidrio 25 ML
10780951 100 ml Frasco de vidrio 100 ML
10194920 250mL. Frasco de vidrio 250 ML
10388960 1 l Frasco de vidrio 1 LT
10063460 2,5 l Frasco de vidrio 2.50 LT
5 options
Código de producto. 10398960
Marca: Thermo Scientific Acros 293810250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 76-05-1 | C2HF3O2 | 114.02 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para bioquímica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 76-05-1
Fórmula molecular C2HF3O2
Peso molecular (g/mol) 114.02
Número MDL MFCD00004169
Clave InChI DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trifluoroacetic acid, perfluoroacetic acid, trifluoroethanoic acid, trifluoroacetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctova
PubChem CID 6422
ChEBI CHEBI:45892
Nombre IUPAC ácido trifluoroacético
SMILES OC(=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trifluoroacetic acid
Punto de fusión -15,0 °C
Punto de ebullición 72,0 °C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5%
Fórmula lineal CF3CO2H
Beilstein 02, II, 186
Fieser 01,1219; 02,433; 03,305; 04,530; 05,695; 06,613; 07,388; 08,503; 09,483; 10,418; 11,557; 12,529; 14,322; 15,338; 16,83; 17,340
Índice Merck 15, 9847
Información de solubilidad Solubilidad en agua: miscible. Otras solubilidades: miscible con éter, acetona, etanol, benceno, ccl4, hexano, metanol, xileno y hexano
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.02
Porcentaje de pureza 99.5%
Grado Bioquímica
Densidad 1.5350 g/ml
Cantidad 25 ml
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Índice de refracción 1,3
Gravedad específica 1,535
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Trifluoroacetic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.