Learn More
Trifluoroacetaldehído etilo hemiacetal, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-204641 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 ml
5 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10001530 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10021540 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10001530 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 139710050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 433-27-2 | C4H7F3O2 | 144.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 433-27-2
Fórmula molecular C4H7F3O2
Peso molecular (g/mol) 144.09
Número MDL MFCD00000441
Clave InChI KLXJPQNHFFMLIG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trifluoroacetaldehyde ethyl hemiacetal, fluoral ethyl hemiacetal, ethanol, 1-ethoxy-2,2,2-trifluoro, trifluoroacetaldehyde hemiethylacetal, 1-ethoxy-2,2,2-trifluoro-ethanol, trifluoroacetaldehyde ethylhemiacetal, 1-ethoxy-2,2,2-trifluoroethan-1-ol, pubchem12643, acmc-1aj38, 1-ethoxy-2,2-trifluoroethanol
PubChem CID 9897
Nombre IUPAC 1-etoxi-2,2,2-trifluoroetanol
SMILES CCOC(C(F)(F)F)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trifluoroacetaldehyde ethyl hemiacetal
Nombre de nota 90%
Color Incolora
Densidad 1.2400g/mL
Punto de ebullición 104°C to 105°C (745.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 39°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 88% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CF3CH(OC2H5)OH
Índice de refracción 1.3410 to 1.344
Cantidad 5 mL
Beilstein 01, IV, 3133
Gravedad específica 1.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.09
Porcentaje de pureza 90%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Trifluoroacetaldehyde ethyl hemiacetal
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.