Learn More
Trifloxystrobin, MedChemExpress
Código de producto. p-200101104
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
16495816 100 mg 100 miligramos
16471327 50 mg 50 miligramos
2 options
Código de producto. 16495816
Marca: Medchem Express HY123230
MedChemExpress Trifloxystrobin (CGA 279202) is a fungicide, with EC50s of 23.0 μg/L and 1.7 μg/L for Daphnia magna neonate and embryos, respectively, after treatment for 48 h.
Trifloxystrobin (CGA 279202) is a fungicide, with EC50s of 23.0 μg/L and 1.7 μg/L for Daphnia magna neonate and embryos, respectively, after treatment for 48 h.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trifloxystrobin
Forma física Solid
CAS 141517-21-7
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H19F3N2O4
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo CGA 279202
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (306.09 mM; Need ultrasonic)
SMILES C/C(C1=CC(C(F)(F)F)=CC=C1)=N\OCC2=C(C=CC=C2)/C(C(OC)=O)=N\OC
Peso molecular (g/mol) 408.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 408.37
Porcentaje de pureza 99.68%