Learn More
Dimetiléter de trietilenglicol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7044026
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
Código de producto. 11386796
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L04128.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 112-49-2 | C8H18O4 | 178.228 g/mol
Triethylene glycol dimethyl ether is used as a solvent for gases and coupling immiscible liquid. It is also used to prepare perfluoro-triethyleneglycoldimethylether.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El dimetiléter de trietilenglicol se utiliza como disolvente para gases y para el acoplamiento de líquido no miscible. También se utiliza para preparar perfluoro-trietilenglicoldimetiléter.
Solubilidad
Miscible con agua, cloroformo y metanol
Notas
Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112-49-2
Fórmula molecular C8H18O4
Peso molecular (g/mol) 178.228
Número MDL MFCD00008504
Clave InChI YFNKIDBQEZZDLK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triglyme, triethylene glycol dimethyl ether, 2,5,8,11-tetraoxadodecane, 1,2-bis 2-methoxyethoxy ethane, glyme 4, ansul ether 161, glyme-3, tegdime, tegdme, unii-32yxg88kk0
PubChem CID 8189
ChEBI CHEBI:44842
Nombre IUPAC 1-metoxi-2-[2-(2-metoxietoxi)etoxi]etano
SMILES COCCOCCOCCOC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triethylene glycol dimethyl ether
Punto de fusión -45°C
Densidad 0.986
Punto de ebullición 215°C to 216°C
Temperatura de inflamación 113°C (235°F)
Fórmula lineal CH3O(CH2CH2O)3CH3
Índice de refracción 1.423
Cantidad 100 g
Beilstein 1700630
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,9692
Información de solubilidad Miscible with water,chloroform and methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.23
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Triethylene glycol dimethyl ether
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H360Df-Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Triethylene glycol dimethyl ether