Learn More
Trietilborano, solución de 1 M en THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3779714 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ml
800 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10256040 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ml
10520974 800 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 800 ml
2 options
Código de producto. 10256040
Marca: Thermo Scientific Acros 176981000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 97-94-9 | C6H15B | 98.00 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Ácido de Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 97-94-9 , 109-99-9
Fórmula molecular C6H15B
Peso molecular (g/mol) 98.00
Número MDL MFCD00009022
Clave InChI LALRXNPLTWZJIJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triethylboron, borane, triethyl, triethylborine, boron triethyl, boron ethyl, unii-z3s980z4p3, hsdb 897, triethylboran, borethyl, triethyl borane
PubChem CID 7357
Nombre IUPAC trietilborano
SMILES CCB(CC)CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triethylborane
Nombre de nota 1M solution in THF
Color Ámbar a incoloro
Densidad 0.8600g/mL
Temperatura de inflamación −17°C
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula lineal (C2H5)3B
Cantidad 100 mL
Fieser 09,482; 10,416; 15,333; 16,160; 17,363
Índice Merck 15, 9833
Gravedad específica 0.86
Formula Weight (peso de la fórmula) 98
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Triethylborane, 1M solution in tetrahydrofuran
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.