Learn More
Trietilborano, 1M solución en THF, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7046578
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
11486830 25 mL 25 ml
11496830 100 mL 100 ml
2 options
Código de producto. 11486830
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L15109.AC
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 97-94-9 | C6H15B | 98.00 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El trietilborano es un catalizador para la alilación de aldehídos, reacciones de escisión de enlace C-C decarboxilativo, hidruro de reniuo / cocatalis del ácido Lewis de boro de hidrogenaciones de alqueno, hidroxialquilación regioselectiva de éteres de oxima insaturados. Reactante para reducciones radicales de bromuros de alquilo con carbeno N-heterocíclico y síntesis de sales de trialquilfenilborato tetrametilamonio con potencial de oxidación.
La solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Sensible al aire, almacenar alejado del aire. Almacenar en fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 97-94-9
Fórmula molecular C6H15B
Peso molecular (g/mol) 98.00
Número MDL MFCD00009022
Clave InChI LALRXNPLTWZJIJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triethylboron, borane, triethyl, triethylborine, boron triethyl, boron ethyl, unii-z3s980z4p3, hsdb 897, triethylboran, borethyl, triethyl borane
PubChem CID 7357
Nombre IUPAC trietilborano
SMILES CCB(CC)CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triethylborane
Densidad 0.865
Temperatura de inflamación −17°C (1°F)
Fórmula lineal (CH3CH2)3B
Cantidad 25 mL
Número UN UN2924
Beilstein 1731462
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 98
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Sol. 1 M en THF
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Triethylborane 1M solution in THF
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Tetrahydrofuran, Triethylborane