Learn More
Honeywell Fluka™ Solución de fosfato de trietilamonio, pH 3, Honeywell™ Fluka™
Código de producto. 15667420 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
15667420 500 mL 500 ml
15657420 100 mL 100 ml
2 options
Código de producto. 15667420
Marca: Honeywell Fluka™ 90361500ML
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
BioUltra, ∼1,0 M en H2O
  • Productos de la mejor calidad para las ciencias de la vida
  • Los protocolos de prueba más estrictos y la máxima pureza
  • Métodos de fabricación superiores y protocolos de prueba específicos de productos diseñados para garantizar la calidad a nuestro más alto nivel
  • Las pruebas pueden incluir, entre otras, pureza mediante electroforesis en gel, pruebas de trazas de metales y pruebas de aplicación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
CAS 10138-93-9
pH Desde 2,9 hasta 3
Cantidad 500 mL
Envase Frasco de vidrio
Peso molecular (g/mol) 199,187