Learn More
Honeywell Fluka™ Solución de fosfato de trietilamonio, pH 3, Honeywell™ Fluka™
Tienda Honeywell Fluka ProductosDescription
- Productos de la mejor calidad para las ciencias de la vida
- Los protocolos de prueba más estrictos y la máxima pureza
- Métodos de fabricación superiores y protocolos de prueba específicos de productos diseñados para garantizar la calidad a nuestro más alto nivel
- Las pruebas pueden incluir, entre otras, pureza mediante electroforesis en gel, pruebas de trazas de metales y pruebas de aplicación.
Specifications
Specifications
| CAS | 10138-93-9 |
| pH | Desde 2,9 hasta 3 |
| Cantidad | 100 mL |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Peso molecular (g/mol) | 199,187 |