Learn More
Honeywell Fluka™ Triethylammonium acetate buffer, BioUltra, volatile buffer, ∼1.0 M in H2O, Honeywell Fluka™
Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
Descripción
- Productos de la mejor calidad para las ciencias de la vida
- Los protocolos de prueba más estrictos y la máxima pureza
- Métodos de fabricación superiores y protocolos de prueba específicos de productos diseñados para garantizar la calidad a nuestro más alto nivel
- Las pruebas pueden incluir, entre otras, pureza mediante electroforesis en gel, pruebas de trazas de metales y pruebas de aplicación.
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 5204-74-0 |
| Forma física | Solución de tampón |
| Cantidad | 100 mL |