Learn More
Trietoxisilano, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de reducción
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Triethoxysilane |
| Punto de fusión | -170.0°C |
| Color | De incoloro a amarillo |
| Densidad | 0.8900g/mL |
| Punto de ebullición | 134.0°C to 135.0°C |
| Temperatura de inflamación | 26°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 94% min. (GC) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Fórmula lineal | (C2H5O)3SiH |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Triethoxysilane
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 2
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H330-Mortal en caso de inhalación.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.