Learn More
Clorhidrato de trietanolamina, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-203800 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
5 g
500 GR
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10582381
Marca: Thermo Scientific Acros 170050050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 637-39-8
Fórmula molecular C6H16ClNO3
Peso molecular (g/mol) 185.648
Número MDL MFCD00012596
Clave InChI HHLJUSLZGFYWKW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triethanolamine hydrochloride, tea-hydrochloride, triethanolammonium chloride, 2,2',2-nitrilotriethanol hydrochloride, ethanol, 2,2',2-nitrilotris-, hydrochloride, 2,2',2-nitrilotrisethanol hydrochloride, unii-r297uj9qdy, tris 2-hydroxyethyl ammonium chloride, tris 2-hydroxyethyl amine hydrochloride, r297uj9qdy
PubChem CID 101814
Nombre IUPAC 2-[bis(2-hidroxietil)amino]etanol;hidrocloruro
SMILES C(CO)N(CCO)CCO.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triethanolamine hydrochloride
Nombre de nota p.a.
Color Blanco
Pérdida por secado 1.0% max. (105°C)
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (HOCH2CH2)3N·HCl
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.65
Porcentaje de pureza ≥99.0%
Forma física Polvo cristalino