Learn More
Trietanolamina, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3737624 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 L
Envase:
Bidón de metal
Tamaño de la unidad:
25 LT
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10793914 25 L Bidón de metal 25 LT
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10793914
Marca: Thermo Scientific Acros 421630250
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 102-71-6
Peso molecular (g/mol) 149.19
Número MDL MFCD00002855
Clave InChI GSEJCLTVZPLZKY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triethanolamine, trolamine, 2,2',2-nitrilotriethanol, sterolamide, daltogen, tris 2-hydroxyethyl amine, triethylolamine, nitrilotriethanol, trihydroxytriethylamine, thiofaco t-35
PubChem CID 7618
ChEBI CHEBI:28621
Nombre IUPAC 2-[bis(2-hidroxietil)amino]etanol
SMILES C(CO)N(CCO)CCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triethanolamine
Punto de fusión 21.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.1245g/mL
Punto de ebullición 360.0°C
Temperatura de inflamación 190°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Bidón de metal
Fórmula molecular C6H15NO3
Fórmula lineal (HOCH2CH2)3N
Índice de refracción 1.4840 to 1.4860
Cantidad 25 L
Fieser 01,1196
Índice Merck 15, 9830
Gravedad específica 1.1245
Información de solubilidad Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: miscible with alcohol,methanol and acetone,soluble in chloroform,slichtly soluble in benzene and ether,soluble 4.2% in benzene; 1.6% in ether; 0.4% in,carbon tetrachloride and < 0.1% in n-he
Viscosidad 600 mPa.s (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.19
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido aceitoso