Learn More
Honeywell Safety Products™ Guantes ultraligeros Tricoton
Descripción
- Guantes de peso ligero tejidos con 100 % algodón (sin tratar).
- Adecuados para tareas delicadas de manipulación en entornos limpios.
- Puede usarse como guante interno.
- Ajuste ceñido.
- Buena movilidad.
- pH neutro.
- Absorben el sudor.
- El tejido ceñido proporciona sujeción, movilidad y comodidad, limita la penetración de la suciedad y protege contra cortes pequeños.
- Puño elástico.
- El color claro favorece la higiene y la limpieza.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE Categoría I ante riesgos menores, norma básica EN 420-03 CEE, CE Categoría PPE 1 |
| Clasificación | Movilidad: 5 |
| Estructura | Tejido de cadena |
| Descripción | Calibre 13 |
| Material | Algodón |
| Tipo de producto | Guantes |
| Tamaño | 6 |
| Para utilizar con (aplicación) | Manipulación delicada en entornos limpios. Puede usarse como guante interno. Automoción, restauración, alimentación y logística. |
| Incluye | Puño elástico |
| Cantidad | 1 unidad |
| Mostrar más |