Learn More
Honeywell Safety Products™ Guantes ultraligeros Tricoton
Descripción
- Sirven para manipular de piezas pequeñas.
- Grosor del tejido: 13 ligero.
- Puede usarse como guante interno.
- Tejido ligero.
- Ajuste ceñido.
- Buena sensibilidad táctil.
- Cómodos.
- pH neutro.
- 100 % algodón (sin tratar).
- Absorben el sudor.
- Protege contra pequeños cortes.
- De colores brillantes para mejorar la higiene y la limpieza.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE Categoría PSA 1, certificado de examen de tipo CE, certificado de declaración CE, no se requiere certificado de examen de tipo CE |
| Procedimiento de limpieza | Póngase en contacto con Honeywell Safety para obtener información acerca de su limpieza |
| Estructura | Tejido de cadena |
| Descripción | Tricoton |
| Material | Algodón |
| Tipo de producto | Guantes |
| Tamaño | 9 |
| Para utilizar con (aplicación) | Gastronomía, alimentación, logística, industria en general, automoción y proveedores |
| Cantidad | 1 unidad |
| Longitud (métrico) | 23 mm |