Learn More
Tricina (cristales blancos), Fisher BioReagents
Código de producto. 10071353
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 GR
10071353 100 g 100 GR
1 options
Código de producto. 10071353 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP315100
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 5704-04-1 | C6H13NO5 | 179.17 g/mol
Frasco de polietileno; 100g
Este tampón biológico tiene un intervalo de pH utilizable de 7,4 a 8,8.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Absorbancia At 260nm (0.1M solution) is ≤0.04At 280nm (0.1M solution) is ≤0.02
Nombre del producto químico o material Tricine
CAS 4-1-5704
Punto de fusión 182°C
Color White
pH 4.6 to 6.0
Forma física Polvo/Sólido
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥98 %
Identificación Pass Test
Espectro infrarrojo Pass test
Fórmula molecular C6H13NO5
Fórmula lineal (HOCH2)3CNHCH2CO2H
Envase Frasco de polietileno
Índice Merck 15, 9816
Sinónimo N-[Tris-(hydroxymethyl)methyl]glycine
Información de solubilidad Pass Test
Clave InChI SEQKRHFRPICQDD-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(C(=O)O)NC(CO)(CO)CO
Nombre IUPAC ácido 2-[[1,3-dihidroxi-2-(hidroximetil)propan-2-il]amino] acético
Peso molecular (g/mol) 179.17
PubChem CID 79784
ChEBI CHEBI:39063
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.09
Porcentaje de pureza ≥98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tricine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.