Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tricina, 98 %, para bioquímica
Código de producto. p-203374 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 GR
25 g
250 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10615052 25 g Frasco de plástico 25 g
10771641 100 g Frasco de plástico 100 GR
10498150 250 g Frasco de plástico 250 g
10348603 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
4 options
Código de producto. 10615052
Marca: Thermo Scientific Chemicals 172640250
Solicitar formato a granel o personalizado
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 5704-04-1 | C6H13NO5 | 179.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4-1-5704
Fórmula molecular C6H13NO5
Peso molecular (g/mol) 179.17
Número MDL MFCD00004277
Clave InChI SEQKRHFRPICQDD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo N-[Tris(hydroxymethyl)methyl]glycine, N-(2-Hydroxy-1, 1-bis(hydroxymethyl)ethyl)glycine
PubChem CID 79784
ChEBI CHEBI:39063
Nombre IUPAC ácido 2-[[1,3-dihidroxi-2-(hidroximetil)propan-2-il]amino] acético
SMILES C(C(=O)O)NC(CO)(CO)CO
Spezifikation
Absorbancia 0.05 max. at 250nm
Nombre del producto químico o material Tricine
Condiciones de absorbancia (5% aq. soln.) (1 cm cell)
Nombre de nota 98%
Punto de fusión 180.0°C to 184.0°C
Color Blanco
pH 4.8 to 5.4 (0.5M aq. soln. at 20°C)
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Espectro infrarrojo Auténtico
Pérdida por secado 1% max. (120°C)
Fórmula lineal (HOCH2)3CNHCH2CO2H
Envase Frasco de plástico
Índice Merck 15, 9816
Información de solubilidad Solubilidad en agua: soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.17
Porcentaje de pureza 98%
Grado Bioquímica
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.