Learn More
Tricine, ≥98.5% (Dry Basis), Ultrapure
Código de producto. 15825478 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15825478 100 g Frasco de plástico 100 g
15835478 500 g Frasco de plástico 500 g
15845478 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15825478 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor J22561.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 5704-04-1 | C6H13NO5 | 179.17 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4-1-5704
Fórmula molecular C6H13NO5
Peso molecular (g/mol) 179.17
Número MDL MFCD00004277
Clave InChI SEQKRHFRPICQDD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo N-Tris(Hydroxymethyl)methylglycine
PubChem CID 79784
ChEBI CHEBI:39063
Nombre IUPAC ácido 2-[[1,3-dihidroxi-2-(hidroximetil)propan-2-il]amino] acético
SMILES C(C(=O)O)NC(CO)(CO)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tricine
Punto de fusión ∼183°C (decomposition)
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 100 g
Notas del porcentaje del ensayo Base seca
Fórmula lineal (CH2OH)3CNHCH2COOH
Envase Frasco de plástico
Beilstein 1937804
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.17
Porcentaje de pureza ≥98.5%