Learn More
Tricina, solución de tampón de 0,5 M, pH 6,5, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7041750
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
15462939 100 mL 100 ml
15472939 250 mL 250 ml
2 options
Código de producto. 15462939
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J60107.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4-1-5704
Fórmula molecular C6H13NO5
Peso molecular (g/mol) 179.17
Número MDL MFCD00004277
Clave InChI SEQKRHFRPICQDD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 79784
ChEBI CHEBI:39063
Nombre IUPAC ácido 2-[[1,3-dihidroxi-2-(hidroximetil)propan-2-il]amino] acético
SMILES C(C(=O)O)NC(CO)(CO)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tricine buffer soln.
Color Incolora
Concentración Solución de tampón de 0,5 M
pH 6.5
Forma física Líquido
Cantidad 100 mL