missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
STEMCELL Technologies Trichostatin A
Descripción
- Trichostatin A is a potent and reversible inhibitor of Histone Deacetylase (HDAC), therefore acting as an epigenetic modifier by preventing the removal of acetyl groups from lysine residues on histone tails
- Trichostatin A inhibits both class I and class II HDACs, including HDAC1 (IC50 = 6 nM), HDAC4 (IC50 = 38 nM), and HDAC6 (IC50 = 8.6 nM)
- (Furumai et al.; Yoshida et al.)
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 58880-19-6 |
| Sinónimo | TSA |
| Cantidad | 1 mg |
| Fórmula molecular | C17H22N2O3 |
| Pureza | ≥98% |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?