Learn More
Ácido tricloroisocianúrico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4229345 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
5 Kg
Código de producto. 10711072
Marca: Thermo Scientific Acros 421542500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 87-90-1 | C3Cl3N3O3 | 232.40 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de formación de enlaces C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 87-90-1
Fórmula molecular C3Cl3N3O3
Peso molecular (g/mol) 232.40
Número MDL MFCD00006553
Clave InChI YRIZYWQGELRKNT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trichloroisocyanuric acid, symclosene, trichlorocyanuric acid, symclosen, isocyanuric chloride, fichlor 91, trichloro-s-triazinetrione, trichloroisocyanic acid, fi clor 91, chloreal
PubChem CID 6909
ChEBI CHEBI:33015
SMILES ClN1C(=O)N(Cl)C(=O)N(Cl)C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trichloroisocyanuric acid
Punto de fusión 245°C to 251°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (Iodometry)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 250 g
Beilstein 26,256
Fieser 06,605; 13,322
Índice Merck 15,9806
Información de solubilidad Solubility in water: 12g/L (25°C). Other solubilities: decomposes forming hclo,soluble in highly polar solvents
Nombre IUPAC 1,3,5-tricloro-1,3,5-triazinano-2,4,6-triona
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.41
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo o gránulos
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt