Learn More
Isocianato de tricloroacetilo, grado NMR, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10636232 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 GR
2 GR
50 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10636232 10 g Frasco de vidrio 10 GR
10678314 2 g Frasco de vidrio 2 GR
13498458 50 g Frasco de vidrio 50 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10636232 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 202900100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3019-71-4 | C3Cl3NO2 | 188.39 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para RMN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3019-71-4
Fórmula molecular C3Cl3NO2
Peso molecular (g/mol) 188.39
Número MDL MFCD00002033
Clave InChI GRNOZCCBOFGDCL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trichloroacetyl isocyanate, acetyl isocyanate, trichloro, trichloroacetylisocyanate, isocyanic acid trichloroacetyl ester, unii-qxv1p5j6jl, qxv1p5j6jl, acetyl isocyanate, 2,2,2-trichloro, 2,2,2-trichloroethanecarbonyl isocyanate, trichloroethanecarbonyl isocyanate, trichloroacetyl isocyanate, nmr grade
PubChem CID 76400
Nombre IUPAC 2,2,2-isocianato de tricloroacetilo
SMILES ClC(Cl)(Cl)C(=O)N=C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trichloroacetyl isocyanate
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.5900g/mL
Punto de ebullición 80.0°C to 85.0°C (20.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 65°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CCl3CONCO
Índice de refracción 1.4799 to 1.4819
Cantidad 10 g
Fieser 02,425; 07,382
Gravedad específica 1.59
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.4
Porcentaje de pureza ≥97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Trichloroacetyl isocyanate, NMR grade
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Trichloroacetyl isocyanate