Learn More
Anhídrido tricloroacético, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Trichloroacetic anhydride is used as a derivatization reagent involved in the analysis of amphetamine,methamphetamine and 3,4-methylenedioxymethamphetamine. It is also used in the determination of the metabolites of l-alpha-acetylmethadol (LAAM), such as noracetylmethadol, dinoracetylmethadol, methadol and normethadol by electron capture gas-liquid chromatography. It is used in the synthesis of trichloroacetonylpyridine by reacting with 2-methyl-pyridine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El anhídrido tricloroacético se utiliza como reactivo de derivatización implicado en el análisis de anfetamina, metanfetamina y 3,4-metilendioximetanfetamina. También se usa en la determinación de los metabolitos de l-alfa-acetilmetadol (LAAM), como el noracetilmetadol, el dinoracetilmetadol, el metadol y el normetadol mediante cromatografía de gas-líquido de captura de electrones. Se utiliza en la síntesis de tricloroacetonilpiridina al reaccionar con 2-metil-piridina.
Solubilidad
Miscible con éter y ácido acético.
Nota
Sensible a la humedad. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con bases fuertes y agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Trichloroacetic anhydride |
| Densidad | 1.69 |
| Punto de ebullición | 98°C to 100°C (11 mmHg) |
| Índice de refracción | 1.484 |
| Cantidad | 50 g |
| Número UN | UN3265 |
| Beilstein | 980355 |
| Sensibilidad | Moisture sensitive |
| Información de solubilidad | Miscible with ether and acetic acid. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 308.76 |
| Mostrar más |
RUO – Research Use Only
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.