missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Trichlormethiazide, MedChemExpress

Código de producto. 16470838
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16470838 5 g 5 g
16422109 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16470838 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0235

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Trichlormethiazide is an orally active thiazide diuretic, with antihypertensive effect. Trichlormethiazide increases urine volume (UV), Na and K excretion and tends to improve the depressed creatinine clearance (CCRE) in acute renal failure rats model.

Trichlormethiazide is an orally active thiazide diuretic, with antihypertensive effect. Trichlormethiazide increases urine volume (UV), Na and K excretion and tends to improve the depressed creatinine clearance (CCRE) in acute renal failure rats model.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Trichlormethiazide
CAS 133-67-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C8H8Cl3N3O4S2
Cantidad 5 g
Información de solubilidad DMSO : 150 mg/mL (394.05 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(C1=C(Cl)C=C(C2=C1)NC(C(Cl)Cl)NS2(=O)=O)(N)=O
Peso molecular (g/mol) 380.66
Formula Weight (peso de la fórmula) 380.66
Porcentaje de pureza 98.54%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.