Learn More
Ácido tricarbalílico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-203273 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
Tamaño de la unidad:
5 g
50 g
10391004 5 g 5 g
10018831 50 g 50 g
2 options
Código de producto. 10391004
Marca: Thermo Scientific Acros 139360050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 99-14-9 | C6H8O6 | 176.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99-14-9
Fórmula molecular C6H8O6
Peso molecular (g/mol) 176.12
Número MDL MFCD00002723
Clave InChI KQTIIICEAUMSDG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tricarballylic acid, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, carballylic acid, tricarballylate, beta-carboxyglutaric acid, propane 1,2,3-tricarboxylic acid, unii-ra5qh2j020, 3-carboxyglutaric acid, .beta.-carboxyglutaric acid, 1,2,3-propanetricarboxylicacid
PubChem CID 14925
ChEBI CHEBI:45969
Nombre IUPAC ácido propano-1,2,3-tricarboxílico
SMILES OC(=O)CC(CC(O)=O)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tricarballylic acid
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 154°C to 159°C
Color Blanco a marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HO2CCH2CH(CO2H)CH2CO2H
Cantidad 5 g
Beilstein 02, 815
Índice Merck 15, 9787
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.13
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino fino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tricarballylic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.