Learn More
Tributil(4-metil-1,3-tiazol-2-il)estannano, Maybridge
Código de producto. 10537010
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10537010 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10301860 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
2 options
Código de producto. 10537010
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC75541CB
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 251635-59-3
Fórmula molecular C16H31NSSn
Peso molecular (g/mol) 388.201
Clave InChI PZPGNMUMILSRSX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methyl-2-tributylstannyl thiazole, 4-methyl-2-tributylstannyl-1,3-thiazole, 2-tributylstannyl-4-methylthiazole, thiazole, 4-methyl-2-tributylstannyl, 4-methyl-2-tributylstannanyl-thiazole, acmc-209gho, 4-methyl-2-tributylstannylthiazole, 4-methyl-2-tributylstannanylthiazole, 4-methyl-2-tributylstannyl-thiazole, 4-methyl-2-tributylstannanyl-1,3-thiazole
PubChem CID 16427130
Nombre IUPAC tributil-(4-metil-1,3-tiazol-2-il)estannano
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=NC(=CS1)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tributyl(4-methyl-1, 3-thiazol-2-yl)stannane
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 388.18
Porcentaje de pureza 90%