Learn More
Ácido tribromoacético, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11339849
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
11339849 5 g 5 g
11349849 25 g 25 g
2 options
Código de producto. 11339849
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B24367.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-96-7
Fórmula molecular C2HBr3O2
Peso molecular (g/mol) 296.74
Número MDL MFCD00004167
Clave InChI QIONYIKHPASLHO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tribromoacetic acid, acetic acid, tribromo, tribromacetic acid, unii-71ktl99qjx, ccris 7887, 71ktl99qjx, acetic acid, 2,2,2-tribromo, snpljqbkdvidtaetp@, dsstox_cid_1668, acmc-209p0y
PubChem CID 6415
Nombre IUPAC ácido 2,2,2-tribromoacético
SMILES C(=O)(C(Br)(Br)Br)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tribromoacetic acid
Punto de fusión 130°C to 133°C
Punto de ebullición 244°C to 246°C
Cantidad 5 g
Número UN UN3261
Beilstein 1755150
Sensibilidad Light sensitive
Índice Merck 14,9609
Formula Weight (peso de la fórmula) 296.74
Porcentaje de pureza 97%