Learn More
Cloruro de tribenciltin, Thermo Scientific™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tribenzyltin chloride |
| Punto de fusión | 143°C |
| Cantidad | 1 g |
| Número UN | UN3146 |
| Sensibilidad | Moisture sensitive |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 427.54 |
| Forma física | Polvo |