Learn More
BRAND™ Barras de agitación magnéticas de PTFE con forma de cuña triangular
Código de producto. 10782521 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
25 mm
35 mm
40 mm
50 mm
55 mm
80 mm
Diámetro (métrico):
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) unitSize
10782521 40 mm 14 mm paquete de 10
12005292 35 mm 10 mm 10 PCS
12095282 25 mm 8 mm 10 PCS
11854100 50 mm 12 mm paquete de 10
10668691 55 mm 14 mm paquete de 10
10039820 80 mm 16 mm paquete de 10
10762351 25 mm 14 mm paquete de 10
7 options
Código de producto. 10782521
Marca: BRAND™ 137817
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Una excelente opción para la agitación de líquidos en el laboratorio.
  • Ideal para disolver sólidos y mezclar sedimentos debido a la acción de raspado
  • La superficie angular produce una gran turbulencia incluso a bajas velocidades
  • Se suministra en un paquete de 10
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Forma de cuña triangular
Diámetro (métrico) 14 mm
Longitud (métrico) 40 mm
Material PTFE (politetrafluoroetileno)
Cantidad 10/Paq.
Forma Triangular