Learn More
Kartell™ Barras de agitación triangulares
Cuneiforme. Ideal para disolver sólidos y mezclar sedimentos gracias a su acción de raspado.
Marca:  Kartell™ 0078300
Código de producto. 10356251
  • 61.65€ / paquete de 10
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 06-03-2026
Descripción
  • Las superficies anguladas proporcionan una gran turbulencia incluso a baja velocidad
  • La forma que tienen indica que pueden actuar como raspadores, por lo que son aptos para ayudar con la disolución o prevenir la sedimentación
  • Adecuado para productos alimenticios
  • Sugerencias de productos